Merck
U4626
Sigma-Aldrich
十一烷酰氯
~99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)9COCl
CAS号:
分子量:
204.74
Beilstein:
1759226
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
方案
~99%
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
沸点
135-136 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C11H21ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3
InChI key
JUKPJGZUFHCZQI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Sealed ampule.
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)