主要文件
TMO155383
Nunc ® Lab-Tek ® II 腔室盖玻片
borosilicate glass, L × W 57 mm × 25 mm, chamber size 4, sterile, case of 96 ea
别名:
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41161502
NACRES:
NB.13
物料
borosilicate glass
borosilicate glass
polystyrene chamber
无菌性
sterile
sterile
质量
CE marked
包装
case of 96 ea
case of 96
制造商/商品名称
Nunc 155383
长度 × 宽度
57 mm × 25 mm
腔室尺寸
4
适用性
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 非常适合共聚焦图像分析
  • 最适合高功率倒置显微镜观察
  • 腔室盖玻片
  • 培养液槽不可拆卸
法律信息
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)