Merck
T6141
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyldulcitol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H62O6Si6
CAS号:
分子量:
615.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)OC[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C24H62O6Si6/c1-31(2,3)25-19-21(27-33(7,8)9)23(29-35(13,14)15)24(30-36(16,17)18)22(28-34(10,11)12)20-26-32(4,5)6/h21-24H,19-20H2,1-18H3/t21-,22+,23+,24-
InChI 密鑰
USBJDBWAPKNPCK-NVPYSNMXSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)