主要文件
T5568
Sigma-Aldrich
Tyrphostin AG 835
≥92%
别名:
(+)-(S)-N-(α-Methylbenzyl)-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide, Tyrphostin B50
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H16N2O3
分子量:
308.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥92%
形狀
crystalline
效力
IC50 (860 nanomolar for the inhibition of EGFR-kinase activity.)
溶解度
DMSO or ethanol: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@H](NC(=O)\C(=C\c1ccc(O)c(O)c1)C#N)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16N2O3/c1-12(14-5-3-2-4-6-14)20-18(23)15(11-19)9-13-7-8-16(21)17(22)10-13/h2-10,12,21-22H,1H3,(H,20,23)/b15-9+/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
UMGQVUWXNOJOSJ-DGGAMASNSA-N
生化/生理作用
Protein tyrosine kinase inhibitor.
準備報告
Tyrphostin AG 835 is soluble in ethanol and DMSO.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)