mp
93-95 °C (lit.)
SMILES 字串
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
InChI 密鑰
KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
存在于万寿菊中的天然产物,表现出紫外增强的抗菌活性。
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Tetrahedron Letters, 24, 4043-4043 (1983)