Merck
T4818
Sigma-Aldrich
Tyrphostin AG 555
≥98%
别名:
N-(3′-Phenylpropyl)-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide, Tyrphostin B46
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H18N2O3
分子量:
322.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98%
效力
IC50 (700 nM)
溶解度
DMSO or ethanol: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1O)\C=C(/C#N)C(=O)NCCCc2ccccc2
基因資訊
生化/生理作用
EGFR protein tyrosine kinase inhibitor.