Merck
T331060
Sigma-Aldrich
DMT-dT-CPG column
pore size 500 Å, 1 μmol, configured for PerkinElmer, configured for ABI
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.51
质量水平
类型
for DNA synthesis
产品线
Proligo Reagents
方案
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
孔径
500 Å
容量
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
相容性
configured for ABI
configured for PerkinElmer
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C3=NC(C)(C)CO3
InChI
1S/C18H19NO/c1-13-8-10-14(11-9-13)15-6-4-5-7-16(15)17-19-18(2,3)12-20-17/h4-11H,12H2,1-3H3
InChI key
JUNZDJNCZJUDRU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)