Merck
T3013
Sigma-Aldrich
D-别苏氨酸
别名:
(2R,3R)-2-氨基-3-羟基丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
119.12
Beilstein:
1721644
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
mp
276 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O