Merck
T2250
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-diphenylphosphoryl-β-D-mannopyranose
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H29O13P
分子量:
580.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
mp
114-115  °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)OC1OC(COP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C26H29O13P/c1-16(27)33-23-22(37-26(36-19(4)30)25(35-18(3)29)24(23)34-17(2)28)15-32-40(31,38-20-11-7-5-8-12-20)39-21-13-9-6-10-14-21/h5-14,22-26H,15H2,1-4H3
InChI 密鑰
IKZZNFIJWMQZMQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3