Merck
T1292
Sigma-Aldrich
Tumor Necrosis Factor-α Human Fragment 46-65
≥95% (HPLC)
别名:
Asn-Gln-Leu-Val-Val-Pro-Ser-Glu-Gly-Leu-Tyr-Leu-Ile-Tyr-Ser-Gln-Val-Leu-Phe-Lys
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C110H172N24O30
分子量:
2310.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥95% (HPLC)
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
基因資訊
human ... TNF(7124)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3