Merck
T1142
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl-meso-inositol
~98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H60O6Si6
CAS号:
分子量:
613.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
化驗
~98%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)O[C@@H]1[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@H]1O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C24H60O6Si6/c1-31(2,3)25-19-20(26-32(4,5)6)22(28-34(10,11)12)24(30-36(16,17)18)23(29-35(13,14)15)21(19)27-33(7,8)9/h19-24H,1-18H3/t19-,20-,21-,22+,23-,24-
InChI 密鑰
FRTKXRNTVMCAKI-HPEVMFQJSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3