Merck
T111N8-HH
Sigma-Aldrich
NPPOC-dT RayDite
别名:
NPPOC-dT酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H40N5O10P
分子量:
649.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
类型
for DNA synthesis, for DNA synthesis
产品线
Proligo Reagents
方案
≥96% (31P-NMR)
≥96.0% (reversed phase HPLC)
包装
pkg of 1 × 0.25 g T111N81-01
pkg of 1 × 1 g T111N01-01
λ
conforms (UV/VIS Identity)
适用性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for NMR (13C-NMR)
相容性
screw cap bottle
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COC(=O)OCC(C)c2ccccc2[N+]([O-])=O)N3C=C(C)C(=O)NC3=O
InChI
1S/C29H40N5O10P/c1-18(2)33(19(3)4)45(42-13-9-12-30)44-24-14-26(32-15-20(5)27(35)31-28(32)36)43-25(24)17-41-29(37)40-16-21(6)22-10-7-8-11-23(22)34(38)39/h7-8,10-11,15,18-19,21,24-26H,9,13-14,16-17H2,1-6H3,(H,31,35,36)/t21?,24-,25+,26+,45?/m0/s1
InChI key
ZOIPTUUCAAKGFT-GPZIPZSXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
This product and it use are covered under US Patent Number 5,763,599
RayDite is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)