Merck
T0663
Sigma-Aldrich
4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7F3N2O
CAS号:
分子量:
204.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Nc1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)7(14)13-6-3-1-5(12)2-4-6/h1-4H,12H2,(H,13,14)
InChI key
DEXJVEPWTWVUNM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Kallin, E., et al.
Glycoconjugate Journal, 3, 311-311 (1986)