Merck
T0286
Sigma-Aldrich
N-(Trimethylamine−boranecarbonyl)proline methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H21BN2O3
分子量:
228.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)C.BC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C7H12BNO3.C3H9N/c1-12-6(10)5-3-2-4-9(5)7(8)11;1-4(2)3/h5H,2-4,8H2,1H3;1-3H3/t5-;/m0./s1
InChI 密鑰
CDDWTYRAHGQGIJ-JEDNCBNOSA-N
聯結
α-Boron analog of betaine-Pro methyl ester.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3