特點
bushing type #15
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech P160020
外徑 × 長度
26 mm × 110 mm
瓶容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 20mL, #15 GL Thread.Includes Accessories B100015 + R111EP
應用
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.