Merck
SRP6056
Sigma-Aldrich
二肽酶 人
recombinant, expressed in Hi-5 Insect cells, ≥95% (SDS-PAGE)
别名:
ADABP, CD26, DPPIV, TP103, 腺苷脱氨酶复合蛋白2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.32
生物源
human
重組細胞
expressed in Hi-5 Insect cells
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
分子量
86.4 kDa
包裝
pkg of 10 μg
濃度
0.5 mg/mL
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... DPP4(1803)
一般說明
DPP4是一种丝氨酸外肽酶和复合酶,在大多数细胞类型的表面以能够从多肽的N末端切割X脯氨酸二肽并在T细胞活化中起作用的内在膜糖蛋白形式表达。DPP4与细胞内信号转导、细胞凋亡有关,并可参与到肿瘤生物学中。至少有63种底物能够特异性结合DPP4酶,包括生长因子、趋化因子、神经肽。此外,DPP4可通过切割肠降血糖素,如葡萄糖依赖性促胰岛素多肽(GIP)和胰高血糖素样肽1(GLP-1),而在葡萄糖代谢中起主要作用。DPP4人重组蛋白是一条带有C端His标签并包含了746个氨基酸(aa 39-766)的单糖基化多肽链,可使用常规色谱技术对其进行纯化。
外觀
0.5 mg/mL;含有20 mM Tris-HCl缓冲液 pH 8.0、100 mM NaCl、1 mM EDTA和10 %甘油的无菌过滤溶液。
準備報告
打开样品瓶之前需离心。
其他說明
ADP-SRKTYTLTDYLKNTYRLKLYSLRWISDHEYLYKQENNILVFNAEYGNSSVFLENSTFDEFGHSINDYSISPDGQFILLEYNYVKQWRHSYTASYDIYDLNKRQLITEERIPNNTQWVTWSPVGHKLAYVWNNDIYVKIEPNLPSYRITWTGKEDIIYNGITDWVYEEEVFSAYSALWWSPNGTFLAYAQFNDTEVPLIEYSFYSDESLQYPKTVRVPYPKAGAVNPTVKFFVVNTDSLSSVTNATSIQITAPASMLIGDHYLCDVTWATQERISLQWLRRIQNYSVMDICDYDESSGRWNCLVARQHIEMSTTGWVGRFRPSEPHFTLDGNSFYKIISNEEGYRHICYFQIDKKDCTFITKGTWEVIGIEALTSDYLYYISNEYKGMPGGRNLYKIQLSDYTKVTCLSCELNPERCQYYSVSFSKEAKYYQLRCSGPGLPLYTLHSSVNDKGLRVLEDNSALDKMLQNVQMPSKKLDFIILNETKFWYQMILPPHFDKSKKYPLLLDVYAGPCSQKADTVFRLNWATYLASTENIIVASFDGRGSGYQGDKIMHAINRRLGTFEVEDQIEAARQFSKMGFVDNKRIAIWGWSYGGYVTSMVLGSGSGVFKCGIAVAPVSRWEYYDSVYTERYMGLPTPEDNLDHYRNSTVMSRAENFKQVEYLLIHGTADDNVHFQQSAQISKALVDVGVDFQAMWYTDEDHGIASSTAHQHIYTHMSHFIKQCFSLP-SGRLVPRGSHHHHHH
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3