主要文件
SRP0610
Sigma-Aldrich
Monkey (M. fascicularis) GPC3, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
DGSX, OCI-5, SGB, SGBS, glypican 3, glypican proteoglycan 3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.26
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
形狀
frozen liquid
分子量
62 kDa
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
Monkey ... GPC3(14734)
一般說明
Monkey, GPC3, also known as glypican 3, DGSX, glypican proteoglycan 3, OCI-5, SGB, SGBS, and SGBS1, GenBank Accession No. XM_005594608, a.a. 22-599 (end), with C-terminal His-tag, MW=62 kDa, expressed in HEK293 cell expression system.
外觀
Aqueous solution
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1