主要文件
SRP0594
Sigma-Aldrich
Mouse TDO2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
别名:
3-dioxygenase-2, TDO, Tryptophan 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.26
重组
expressed in E. coli
表单
frozen liquid
分子量
49 kDa
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−70°C
基因信息
mouse ... TDO2(56720)
一般描述
Mouse Tryptophan 2,3-dioxygenase-2 (TDO2), GenBank Accession No.NM_019911, a.a. 2-406(end) with an Nterminal His-tag, expressed in an E. coli cell expression system. MW = 49 kDa.
外形
Aqueous solution
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)