主要文件
SRP0593
Sigma-Aldrich
Mouse IDO2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
别名:
3-dioxygenase 2, Indoleamine 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.26
重组
expressed in E. coli
表单
frozen liquid
分子量
46 kDa
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−70°C
基因信息
mouse ... IDO2(209176)
一般描述
Mouse IDO2, also known as Indoleamine 2,3-dioxygenase 2, GenBank Accession No. NM_145949, a.a. 2-407(end) with an N-terminal His-tag, expressed in the presence of hemin in an E. coli cell expression system. MW = 46 kDa.
外形
Aqueous solution
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)