产品名称
抑肽酶 来源于牛肺, lyophilized powder, ≥3 TIU/mg solid
描述
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
质量水平
方案
≥96% (HPLC)
表单
lyophilized powder
比活
≥3 TIU/mg solid
分子量
~6,500
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
单位定义
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
The Elevate Program offers enhanced quality and documentation attributes for aprotinin, a protease inhibitor used in multiple relevant industries.