SML3561
VCP746
≥98% (HPLC)
别名:
4-(5-Amino-4-benzoyl-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)thiophen-2-yl)-N-(6-(9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ylamino)hexyl)benzamide, N-[6-[[4-[5-Amino-4-benzoyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thienyl]benzoyl]amino]hexyl]adenosine, VCP 746, VCP-746
About This Item
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(C(C3=CC=CC=C3)=O)=C(S2)N)C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4)NCCCCCCNC5=C6N=CN(C6=NC=N5)[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@H]7O)O)CO
InChI
1S/C41H40F3N7O6S/c42-41(43,44)27-12-8-11-26(19-27)29-30(32(53)23-9-4-3-5-10-23)36(45)58-35(29)24-13-15-25(16-14-24)39(56)47-18-7-2-1-6-17-46-37-31-38(49-21-48-37)51(22-50-31)40-34(55)33(54)28(20-52)57-40/h3-5,8-16,19,21-22,28,33-34,40,52,54-55H,1-2,6-7,17
InChI 密鑰
XLCQNEBOQXQNGA-IYRWRCLLSA-N
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门