SML3301
cisVZ185
≥98% (HPLC)
别名:
(2S,4S)-N-(2-(5-(4-(2,6-Dimethoxy-4-(2-methyl-1-oxo-1,2-dihydro-2,7-naphthyridin-4-yl)benzyl)piperazin-1-yl)pentyloxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-1-((S)-2-(1-fluorocyclopropanecarboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamide, Cis-VZ 185, Cis-VZ-185, Cis-VZ185, VZ 185 inactive control, VZ 185 negative control, VZ-185 inactive control, VZ185 inactive control, VZ185 negative control
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(NCC1=C(OCCCCCN2CCN(CC3=C(OC)C=C(C(C4=C5C=NC=C4)=CN(C)C5=O)C=C3OC)CC2)C=C(C=C1)C6=C(C)N=CS6)[C@H]7N(C([C@@H](NC(C8(F)CC8)=O)C(C)(C)C)=O)C[C@@H](O)C7
InChI key
ZAGCLFXBHOXXEN-ZLGHNAGESA-N
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持