Merck
SML3239
Sigma-Aldrich
BI-5026
≥98% (HPLC)
别名:
3-Amino-N,N-dimethyl-6-(4-(methylsulfonyl)piperidin-1-yl)-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide, BI 5026, BI 605906 inactive control, BI 605906 negative control, BI-605906 inactive control, BI5026, BI605906 inactive control, BI605906 negative control
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H21F3N4O3S2
分子量:
450.50
分類程式碼代碼:
12352107
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1=C(SC2=C1C(C(F)(F)F)=CC(N3CCC(CC3)S(C)(=O)=O)=N2)C(N(C)C)=O
生化/生理作用
BI-5026 is an inactive analog of and negative control for the sective, ATP-competitive IκB kinase β (IKK2, IKKβ, IKK-beta) inhibitor BI605906
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3