Merck
SML1873
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-羟基去甲氯胺酮 盐酸盐
≥98% (HPLC)
别名:
(2R,6R)-HNK 盐酸盐;(2R,6R)-2-氨基-2-(2-氯苯基)-6-羟基-环己酮 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14ClNO2 · HCl
分子量:
276.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -95 to -115°, c = 1 in H2O
藥物控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 25 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1[C@@](C2=CC=CC=C2Cl)(N)CCC[C@H]1O.Cl
生化/生理作用
(2R,6R)-羟基去甲氯胺酮是氯胺酮的代谢产物,具有快速抗抑郁活性,无氯胺酮相关副作用。NMDAR 拮抗剂 (R,S)-氯胺酮必须代谢为 (2S,6S;2R,6R) -羟基去甲氯胺酮 (HNK) 具有抗抑郁作用。在一项小鼠研究中,(2R,6R)-HNK 对映体似乎是最负责抗抑郁作用的对映体,与 (2S,6S)-HNK 不同,(2R,6R)-HNK 在运动或协调性方面未引起显著变化。(2R,6R)-HNK 似乎不像氯胺酮那样具有成瘾性,因为在氯胺酮易于自服的相同条件下,小鼠并没有自行服用药理学相关剂量的 (2R,6R)-HNK。(2R,6R)-HNK 抗抑郁药似乎涉及 AMPA 谷氨酸盐受体的激活,而非 NMDA 谷氨酸盐受体的抑制。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Panos Zanos et al.
Nature, 533(7604), 481-486 (2016-05-05)
Major depressive disorder affects around 16 per cent of the world population at some point in their lives. Despite the availability of numerous monoaminergic-based antidepressants, most patients require several weeks, if not months, to respond to these treatments, and many