Merck
SML1647
Sigma-Aldrich
上皮素 A
≥98% (HPLC)
别名:
2,4,7-三氨基-6-(间氯苯基)-哌啶, 6-(3-氯苯基)-2,4,7-吡啶三胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10ClN7
CAS号:
分子量:
287.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to light brown
溶解度
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
NC1=NC(N)=C2C(N=C(N)C(C3=CC=CC(Cl)=C3)=N2)=N1
InChI
1S/C12H10ClN7/c13-6-3-1-2-5(4-6)7-9(14)18-11-8(17-7)10(15)19-12(16)20-11/h1-4H,(H6,14,15,16,18,19,20)
InChI 密鑰
ZWNKKZSRANLVEW-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Epiblastin A是一种氨苯蝶啶衍生物,可有效诱导外胚层干细胞(EpiSC)向胚胎干细胞(ESC)的重编程。 Epiblastin A是一种可与ATP结合位点结合的酪蛋白激酶1(CK1)α、δ和ε的有效可逆抑制剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3