SML1444
(±)-甲哌卡因 盐酸盐
≥98% (HPLC)
别名:
1-Methyl-2,6-pipecoloxylidine hydrochloride, Carbocaine hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
储存条件
desiccated
颜色
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Cl-].N1(C(CCCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)C.[H+]
InChI
1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H
InChI key
RETIMRUQNCDCQB-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持