Merck
SML1439
Sigma-Aldrich
ML354
≥98% (HPLC)
别名:
1-Methyl-5-nitro-3-phenyl-1H-indole-2-methanol, VU0099704
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H14N2O3
CAS号:
分子量:
282.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
protect from light
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 10 mg/mL, clear
DMSO: 25 mg/mL, clear
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN(C(CO)=C1C2=CC=CC=C2)C3=C1C=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C16H14N2O3/c1-17-14-8-7-12(18(20)21)9-13(14)16(15(17)10-19)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,19H,10H2,1H3
InChI 密鑰
GNJUKVGDCUKDLF-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
ML354 is a potent and selective PAR4 (protease activated receptor-4) antagonist.
ML354 is a potent and selective PAR4 antagonist.
其他說明
Light and air sensitive.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)