Merck
SML1432
Sigma-Aldrich
PHCCC
≥97% (HPLC)
别名:
7,7a-Dihydro-7-(hydroxyimino)-N-phenyl-benzo[b]cyclopropa[e]pyran-1a(1H)-carboxamide, N-Phenyl-7-(hydroxyimino)cyclopropa[b]chromen-1a-carboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H14N2O3
分子量:
294.30
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(NC1=CC=CC=C1)C2(C/3C2)OC4=C(C=CC=C4)C3=N/O
InChI
1S/C17H14N2O3/c20-16(18-11-6-2-1-3-7-11)17-10-13(17)15(19-21)12-8-4-5-9-14(12)22-17/h1-9,13,21H,10H2,(H,18,20)/b19-15+
InChI 密鑰
FPXPIEZPAXSELW-XDJHFCHBSA-N
生化/生理作用
PHCCC is a positive allosteric modulator (PAM) at the mGluR4 subtype that exhibits anxiolytic and anti-Parkinsonian effects in animal models. PHCCC is a potent group I metabotropic glutamate receptor antagonist.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3