Merck
SML1245
Sigma-Aldrich
ML396
≥98% (HPLC)
别名:
N-(3-Chloro-4-((5-chloropyridin-2-yl)oxy)phenyl)picolinamide, VU0422288
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H11Cl2N3O2
分子量:
360.19
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
, white to yellow to brown
溶解度
DMSO: 25 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(NC1=CC=C(OC2=NC=C(Cl)C=C2)C(Cl)=C1)C3=NC=CC=C3
InChI
1S/C17H11Cl2N3O2/c18-11-4-7-16(21-10-11)24-15-6-5-12(9-13(15)19)22-17(23)14-3-1-2-8-20-14/h1-10H,(H,22,23)
InChI 密鑰
MZRLPXFGQKQHST-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
ML396 is a potent positive allosteric modulator or metabotropic glutamate receptors group III (mGlu group III PAM). ML396 was used to study the biology of mGlu7.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3