Merck
SML1163
Sigma-Aldrich
UNC2881
≥98% (HPLC)
别名:
2-(Butylamino)-4-[(trans-4-hydroxycyclohexyl)amino]-N-[[4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]methyl]-5-pyrimidinecarboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H33N7O2
分子量:
463.58
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H](CC1)CC[C@H]1NC2=C(C(NCC3=CC=C(N4C=NC=C4)C=C3)=O)C=NC(NCCCC)=N2
InChI
1S/C25H33N7O2/c1-2-3-12-27-25-29-16-22(23(31-25)30-19-6-10-21(33)11-7-19)24(34)28-15-18-4-8-20(9-5-18)32-14-13-26-17-32/h4-5,8-9,13-14,16-17,19,21,33H,2-3,6-7,10-12,15H2,1H3,(H,28,34)(H2,27,29,30,31)/t19-,21-
InChI 密鑰
NPVXOWLPOFYACO-XUTJKUGGSA-N
生化/生理作用
UNC2881 is a selective inhbitor of Mer kinase, a member of the TAM (Tyro3, Axl, Mer) receptor tyrosine kinase family. The IC50 values for inhibition of Mer, Axl and Tyro 3 are 4.3, 360 and 250 nM, respectively.
UNC2881 is a selective inhbitor of Mer kinase.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)