主要文件
SML0644
Sigma-Aldrich
SANT-2
≥95% (HPLC)
别名:
N-[3-(1H-Benzimidazol-2-yl)-4-chlorophenyl]-3,4,5-triethoxybenzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H26ClN3O4
分子量:
479.96
UNSPSC代码:
51111800
NACRES:
NA.77
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
储存条件
protect from light
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Clc1c(cc(cc1)NC(=O)c4cc(c(c(c4)OCC)OCC)OCC)c2[nH]c3c(n2)cccc3
InChI
1S/C26H26ClN3O4/c1-4-32-22-13-16(14-23(33-5-2)24(22)34-6-3)26(31)28-17-11-12-19(27)18(15-17)25-29-20-9-7-8-10-21(20)30-25/h7-15H,4-6H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)
InChI key
VQOJFGFKIVFMDH-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
SANT-2 is a potent sonic hedgehog pathway (shh) antagonist that directly inhibits by binding to the smoothened receptor.
SANT-2 is a potent sonic hedgehog pathway (shh) antagonist,
其他说明
Light sensitive
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)