主要文件
SML0595
Sigma-Aldrich
A-286982
≥95% (HPLC)
别名:
(2E)-1-(4-Acetyl-1-piperazinyl)-3-[4-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-3-nitrophenyl]-2-propen-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H27N3O4S
分子量:
453.55
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
储存温度
−20°C
SMILES字符串
S(c2c(cc(cc2)\C=C\C(=O)N3CCN(CC3)C(=O)C)[N+](=O)[O-])c1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C24H27N3O4S/c1-17(2)20-6-4-5-7-22(20)32-23-10-8-19(16-21(23)27(30)31)9-11-24(29)26-14-12-25(13-15-26)18(3)28/h4-11,16-17H,12-15H2,1-3H3/b11-9+
InChI key
HTGGAYLWTDOFDK-PKNBQFBNSA-N
生化/生理作用
A-286982 blocks binding of lymphocyte function-associated antigen-1 (LFA-1) with the cell adhesion molecule ICAM-1.
A-286982 blocks binding of lymphocyte function-associated antigen-1 (LFA-1) with the cell adhesion molecule ICAM-1. The IC50 in a cell based assay is 35 nM.
其他说明
Air sensitive
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)