SML0524
ML277
≥98% (HPLC)
别名:
(2R)-N-[4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-1-(4-methylphenyl)sulfonylpiperidine-2-carboxamide, (R)-N-(4-(4-Methoxyphenyl)thiazol-2-yl)-1-tosylpiperidine-2-carboxamide, CID-53347902, VU0458298-2, VU0458298-3
About This Item
推荐产品
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)-c2cnc(NC(=O)[C@H]3CCCCN3S(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)s2
InChI
1S/C23H25N3O4S2/c1-16-6-12-19(13-7-16)32(28,29)26-14-4-3-5-20(26)22(27)25-23-24-15-21(31-23)17-8-10-18(30-2)11-9-17/h6-13,15,20H,3-5,14H2,1-2H3,(H,24,25,27)/t20-/m1/s1
InChI key
UKSXJENCMIVQMU-HXUWFJFHSA-N
应用
生化/生理作用
特点和优势
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
We offer many products related to potassium channels for your research needs.
我们可提供多种与钙通道相关的产品以满足您的各类研究需求。