化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H]1[C@@H](CC(=C[C@H]1OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)C(O)=O)OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C21H18O13/c22-10-1-8(2-11(23)16(10)26)20(31)33-14-5-7(19(29)30)6-15(18(14)28)34-21(32)9-3-12(24)17(27)13(25)4-9/h1-5,14-15,18,22-28H,6H2,(H,29,30)/t14-,15-,18-/m1/s1
InChI 密鑰
GASRJYBPBZZTBO-IIDMSEBBSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3