About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H30O12
CAS号:
分子量:
510.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@]1([C@@](C)(OC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C[C@H]3O)[C@H](O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)OC=C[C@]13O
InChI
1S/C24H30O12/c1-23(36-16(28)7-4-12-2-5-13(26)6-3-12)10-15(27)24(32)8-9-33-22(20(23)24)35-21-19(31)18(30)17(29)14(11-25)34-21/h2-9,14-15,17-22,25-27,29-32H,10-11H2,1H3/b7-4+/t14-,15-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI 密鑰
AZKQDXZMKREFDY-CBLWINFVSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门