主要文件
SCP0097
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H37N9O11
分子量:
747.71
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.32
产品名称
Caspase Substrate,
方案
≥95% (HPLC)
表单
lyophilized
组成
Peptide Content, ≥80%
储存条件
protect from light
储存温度
−20°C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)