生物源
fermentation/recombinant
semisynthetic
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
protect from light
顏色
light yellow to very dark yellow, to very dark brown
作用方式
cell membrane | interferes
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
適合性
fungi
yeasts
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI 密鑰
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
一般說明
生化/生理作用
特點和優勢
Animal component free
Tested for cell toxicity
Aseptically packaged
Can be 0.2µm filtered
準備報告
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3