主要文件
SAB5702945
Sigma-Aldrich
Anti-5-Methylcytosine(5mC),clone 10S5V10, Rabbit Monoclonal
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
物料
colorless
克隆
10S5V10, monoclonal
表单
liquid
浓度
1 mg/mL
颜色
colorless
同位素/亚型
IgG
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
免疫原
5mC
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
应用
DB
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)