Merck
SAB5300144
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-APOL1 antibody produced in mouse
clone 1D4, ascites fluid
别名:
APOL,APO-L, APOL- I
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1D4, monoclonal
分子量
44 kDa
物種活性
human
技術
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... APOL1(8542)
免疫原
Purified recombinant fragment of APOL1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against APOL1
外觀
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.