Merck
所有图片(5)
主要文件
SAB4800017
Sigma-Aldrich
Imprint® Anti-H4K20me3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Anti-Histone H4 (tri methyl K20)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~12 kDa
种属反应性
human
浓度
~1.07 mg/mL
技术
ChIP: suitable
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
外形
Supplied at 1.07 mg/mL in PBS, 0.05% sodium azide., 0.05% ProClin 300.
法律信息
Imprint is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)