Merck
SAB4700844
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EGFR (PhosphoTyr992) antibody produced in mouse
clone EM-12
别名:
EGF R, EGFR EGF-R, ERBB1, Her1, PIG61
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
EM-12, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
濃度
1 mg/mL
技術
western blot: 1 μg/mL
登錄號
NP_005219.2
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pTyr992)
基因資訊
human ... EGFR(1956)
一般說明
The antibody EM-12 reacts with human EGFR (ErbB1 / HER1) phosphorylated on tyrosine 992.
免疫原
Synthetic phospho-peptide covering sequence around tyrosine 992 of human EGFR.
外觀
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.