主要文件
SAB4700621
Sigma-Aldrich
单克隆抗-Ly6g低内毒素 大鼠抗
clone RB6-8C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rat
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
RB6-8C5, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
mouse
浓度
1 mg/mL
技术
flow cytometry: suitable
同位素/亚型
IgG2b
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
mouse ... Ly6g(546644)
一般描述
大鼠单克隆抗体RB6-8C5检测中性粒细胞常用的表面标志物Gr-1抗原的Ly6G组分。
免疫原
鼠粒细胞
应用
该试剂专为流式细胞术分析而设计。推荐流式细胞术的工作稀释度为2-8 μg/mL样品。标示稀释度是本品的推荐稀释起点。工作浓度应由研究者确定。
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外形
溶于不含叠氮化物磷酸盐缓冲液(pH 7.4)中;0.2 um过滤器灭菌。通过LAL试验测定,内毒素水平低于10 EU/mg蛋白质。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)