Merck
SAB4700447
Sigma-Aldrich
MYC(C端)单克隆抗体 小鼠抗
clone 9E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
抗-c-Myc, 抗细胞骨髓细胞瘤病癌基因
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
9E10, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
fusion proteins in all species, human
濃度
1 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MYC(4609)
一般說明
细胞骨髓细胞瘤病(c-myc)基因位于人染色体8q24上,它最初是从禽类骨髓细胞瘤病毒中分离的v-myc基因的细胞同源物。 c-myc是MYC基因家族的成员。 c-Myc基因可编码碱性螺旋- 环-螺旋/亮氨酸拉链(bHLH/LZ)转录因子,该转录因子可调节G1-S细胞周期转变。
免疫原
对应于人c-Myc C末端区域的合成肽序列(AEEQKLISEEDLL)
應用
小鼠抗MYC(C末端)单克隆抗体可用于以下研究:
  • 蛋白质免疫印迹分析
  • 染色质免疫沉淀定量PCR(ChIP-qPCR分析
  • 免疫荧光显微镜
该试剂专为流式细胞仪分析而设计。建议样品工作稀释度为1-5 μg/mL。标示稀释度是本品的推荐起点浓度。工作浓度应由研究者确定。需要膜透化。
生化/生理作用
细胞骨髓细胞瘤病(c-myc)癌基因在细胞增殖、分化、凋亡中起重要作用,并可作为基因表达的转录调节因子。 c-Myc 表达对于协助大多数细胞进入细胞周期的合成(S)期是必要且充分的。编码的蛋白质在癌症发展和进展过程中的血管生成起着至关重要的作用。c-Myc 与其结合伴侣 Max 相互作用,并激活促生长基因的转录,如细胞周期蛋白 D2、鸟氨酸脱羧酶和转录因子 E2F1,它也通过与 Max 和 Sp1 或 Miz1复合物中的转录起始元件(Inr)结合抑制多种转录因子的转录,尤其是 p21 和 p27。DLBCL(弥漫性大B细胞淋巴瘤)中MYC过表达导致使用利妥昔单抗联合环磷酰胺,阿霉素,长春新碱和强的松(R-CHOP)进行侵入性治疗时效果很差。
特點和優勢
请完全放心地评估我们的抗体。如果抗体在您的研究中无效,我们将全额退款或换货。了解更多。
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有15 mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
访问文档库
Irene Zornetta et al.
Toxins, 9(3) (2017-03-08)
Scorpions are among the oldest venomous living organisms and the family Buthidae is the largest and most medically relevant one. Scorpion venoms include many toxic peptides, but recently, a metalloprotease from Tityus serrulatus called antarease was reported to be capable
CSBF/C10orf99, a novel potential cytokine, inhibits colon cancer cell growth through inducing G1 arrest
Pan W
Scientific Reports (2014)
Interferon-Inducible Oligoadenylate Synthetase-Like Protein Acts as an Antiviral Effector against Classical Swine Fever Virus via the MDA5-Mediated Type I Interferon-Signaling Pathway
Li LF
Journal of Virology, 91, e01514-e01516 (2017)
Apoptotic signaling by c-MYC.
Hoffman B and Liebermann DA.
Oncogene, 27, 6462-6472 (2008)
Positive feedback promotes mitotic exit via the APC/C-Cdh1-separase-Cdc14 axis in budding yeast
Hatano Y
Cellular Signalling, 28, 1545-1554 (2016)