Merck
SAB4502981
Sigma-Aldrich
抗 Claudin 5,C 端 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
CLD5, CLDN5, TMDVCF, VCF 缺失的跨膜蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 23 kDa
物種活性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CLDN5(7122)
一般說明
CLDN5 (claudins) 基因定位于人类染色体 22q11.21,编码一种跨膜蛋白,该蛋白是紧密连接的组成部分。 该蛋白质是血脑屏障的一部分。该编码蛋白长度为 303~218 个氨基酸。
抗Claudin 5 抗体可检测内源性 Claudin 5 总蛋白水平。
免疫原
针对人源 Claudin 5的合成肽产生抗血清。
免疫原范围:169-218
應用
兔生产的抗Claudin 5、C末端抗体可用于血管内皮钙粘蛋白的血管内灌注标记和免疫荧光。
成功使用该抗体的应用以及相关同行评审论文如下所示。
免疫细胞化学(1 篇)
生化/生理作用
CLDN5 (claudins) 基因编码紧密连接(tight junction)的成分, 并可作为溶质和水的选择性屏障。在偏头痛中观察到CLDN5上调。在肺鳞状细胞癌( lung squamous carcinoma)中CLDN5的表达下降。现已确知CLDN5使p21上升,细胞周期蛋白D1下降,从而导致细胞周期G1期向S期转化的延迟。作为血脑屏障的一部分,Cldn5维持中枢神经系统的稳态。
特點和優勢
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
外觀
兔 IgG 溶于磷酸盐缓冲盐水(不含 Mg2+ 和 Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02% 叠氮化钠和 50% 甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Correlation between the radial peripapillary capillaries and the retinal nerve fibre layer in the normal human retina.
Yu PK
Experimental Eye Research, 129, 83-92 (2014)
B-acute lymphoblastic leukemia and cystinuria in a patient with duplication 22q11.21 detected by chromosomal microarray analysis.
Chang VY
Pediatric Blood & Cancer, 56(3), 470-473 (2011)
Molecular Architecture of the Blood Brain Barrier Tight Junction Proteins--A Synergistic Computational and In Vitro Approach.
Irudayanathan FJ
The Journal of Physical Chemistry B, 120(1), 77-88 (2016)
Claudin-5, -7, and -18 suppress proliferation mediated by inhibition of phosphorylation of Akt in human lung squamous cell carcinoma.
Akizuki R
Biochimica et Biophysica Acta, 1864(2), 293-302 (2017)
Polar and charged extracellular residues conserved among barrier-forming claudins contribute to tight junction strand formation.
Piontek A
Annals of the New York Academy of Sciences, 1397(1), 143-156 (2017)