主要文件
SAB4301886
Sigma-Aldrich
Anti-C16orf45
affinity isolated antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
polyclonal
application:
IHC
物種活性:
mouse, human, rat
技術:
immunohistochemistry: 1: 30-150
citations:
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
mouse, human, rat
技術
immunohistochemistry: 1: 30-150
登錄號
NP_149978
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
免疫原
Synthetic peptide of human C16orf45
特點和優勢
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
外觀
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)