Merck
SAB2500034
Sigma-Aldrich
抗-ADRB1 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
抗-ADRB1R, 抗-B1AR, 抗-肾上腺素 β-1-受体
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
goat
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human, mouse, rat, canine
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ADRB1(153)
相关类别
免疫原
根据NP_000675.1的蛋白质序列内部区域的多肽(序列为ESDEARRCYNDPK)。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
以0.5mg/mL的浓度溶于含有0.02%叠氮化钠和0.5%牛血清白蛋白的Tris盐水中的形式提供。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2