主要文件
SAB2108392
Sigma-Aldrich
抗-S100B 兔抗
affinity isolated antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
10kDa
种属反应性
goat, rabbit, bovine, rat, mouse, guinea pig, human, horse
浓度
0.5 mg - 1 mg/mL
技术
immunoblotting: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... S100B(6285)
rat ... S100b(25742)
免疫原
抗-S100B抗体的免疫原:指向人S100B N端的合成肽
生化/生理作用
S100b可结合GTP酶激活蛋白IQGAP1;它可能在细胞膜重排中起到作用。
序列
合成肽位于以下区域内: KLKKSELKELINNELSHFLEEIKEQEVVDKVMETLDEDGDGECDFQEFMA
外形
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Serena Banu Gumusoglu et al.
Translational psychiatry, 11(1), 79-79 (2021-01-30)
Preeclampsia is a severe gestational hypertensive condition linked to child neuropsychiatric disorders, although underlying mechanisms are unclear. We used a recently developed, clinically relevant animal model of preeclampsia to assess offspring. C57BL/6J mouse dams were chronically infused with arginine vasopressin