主要文件
SAB1405281
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLJ23577 antibody produced in mouse
clone 4B10, ascites fluid
别名:
FLJ23164, FLJ23577, FLJ25395, KIAA1770, KPL2, MGC102842
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
偶联物
unconjugated
抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
4B10, monoclonal
分子量
antigen ~37 kDa
种属反应性
human
技术
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
同位素/亚型
IgG2aκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... SPEF2(79925)
免疫原
FLJ23577 (NP_079143, 324 a.a. ~ 422 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AQEEAYREEQLINRLMRQSQQERRIAVQLMHVRHEKEVLWQNRIFREKQHEERRLKDFQDALDREAALAKQAKIDFEEQFLKEKRFHDQIAVERAQARY
外形
Clear solution
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)