主要文件
SAB1404363
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SFRS3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
1C8, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.46 kDa
种属反应性
human
浓度
~0.24 mg/mL
技术
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG3κ
免疫原序列
MHRDSCPLDCKVYVGNLGNNGNKTELERAFGYYGPLRSVWVARNPPGFAFVEFEDPRDAADAVRELDGRTLCGCRVRVELSNGEK*
NCBI登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... SFRS3(6428)
一般描述
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant SFRS3.
免疫原
SFRS3 (NP_003008, 1 a.a. ~ 86 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
外形
Clear, colorless solution in phosphate buffered saline, pH 7.2
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)