克隆
2F8, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
种属反应性
human
技术
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同位素/亚型
IgG2bκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ZNF396(252884)
免疫原
ZNF396 (NP_665699.1, 131 a.a. ~ 230 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERELDGPKQIFFGRRKDMIAEKLAPSEITEELPSSQLMPVKKQLQGASWELQSLRPHDEDIKTTNVKSASRQKTSLGIELHCNVSNILHMNGSQSSTYRG
Sequence
ERELDGPKQIFFGRRKDMIAEKLAPSEITEELPSSQLMPVKKQLQGASWELQSLRPHDEDIKTTNVKSASRQKTSLGIELHCNVSNILHMNGSQSSTYRG
外形
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1